Drukuj
Pojemniki chłodzące
Dostawca: KARTELL
3705 3706
478-0212EA 910 PLN
478-0212 478-0213
Pojemniki chłodzące
Pudełka Pojemniki i worki do chłodzenia/zamrażania
Cooling boxes are low temperature containers made of high impact polystyrene material, thermally isolated by means of a polyurethane isolating jacket.
  • Non-toxic
  • 100% food safe
Dodatkowe informacje: Cooling block is available for cooling boxes.