Drukuj
4-Chlorotiofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
154760050 154761000 154765000
ACRO154760050EA 157 PLN
ACRO154760050 ACRO154761000 ACRO154765000
4-Chlorotiofenol 98%
4-Chlorotiofenol
Formuła: C₆H₅ClS
Temp. Wrzenia: 205 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 49…53 °C
Gęstość: 1,224 g/cm³ (60 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004847
Numer CAS: 106-54-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-408-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure