Drukuj
Mieszadła magnetyczne, dwustronne, pokryte PTFE
Dostawca: KARTELL
775 776
KART775EA 112 PLN
KART775 KART776
Mieszadła magnetyczne, dwustronne, pokryte PTFE
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Double ended magnetic stirring bars provide excellent centering, limited contact surface and high turbulence even at low speeds.
  • Suitable for use with foodstuffs
  • Ideal for test tubes or for eccentric stirring movements