Drukuj
Pojemniki na próbki, SeraNest
Dostawca: Simport Scientific
B720-13 B720-16
SIMPB720-13EA 2170 PLN
SIMPB720-13 SIMPB720-16
Pojemniki na próbki, SeraNest
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki do analizatorów
PS, clear.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
These sample cups will hold perfectly on top of blood collection tubes. Just pour the blood sample into a SeraNest™ and its low shoulder will hold securely on the tube. No need to relabel. Two sizes available.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904