Drukuj
3,5-Dichlorothiophenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
L10697.03 L10697.06
L10697.03EA 368 PLN
L10697.03 L10697.06
3,5-Dichlorothiophenol ≥97%
3,5-Dichlorothiophenol
Purity: 97% CAS No.: 17231-94-6 Molecular Formula: C6H4Cl2S Formula Weight: 179.07 Odour: Unpleasant Melting Point: 60-63° Boiling Point: 270-272° Beilstein Reference: 2041184 MDL No.: MFCD00041423
Formuła: C₆H₄Cl₂S
MW: 179.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 270…272 °C
Temp. topnienia: 60…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041423
Numer CAS: 17231-94-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II