Drukuj
Podwójne szpatułki, mikro, jeden koniec stożkowy
Dostawca: RSG
039.210 039.160 039.140
RSGA039.210EA 198 PLN
RSGA039.210 RSGA039.160 RSGA039.140
Podwójne szpatułki, mikro, jeden koniec stożkowy
Szpatułki
Micro double spatulas with one conical end, 7 mm wide. Made of stainless steel.