2,4-Dichlorothiophenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,4-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-4-mercaptobenzene, 2,4-Dichlorobenzene-1-thiol
A12384.03
A12384.06
A12384.14
A12384.03EA
215
PLN
A12384.03
A12384.06
A12384.14
2,4-Dichlorothiophenol ≥97%
2,4-Dichlorothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 1122-41-4
Molecular Formula: C6H4Cl2S
Formula Weight: 179.07
Flash Point:
Formuła:
C₆H₄Cl₂S Temp. Wrzenia: 60…62 °C (1,5 mmHg) Temp. topnienia: ∼15 °C Gęstość: 1,440 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041421 Numer CAS: 1122-41-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-346-7 |