Drukuj
2,6-Dichlorotiofenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dichlorobenzenethiol, 2,6-Dichlorobenzene-1-thiol, 1,3-Dichloro-2-mercaptobenzene
A12854.06 A12854.14
A12854.06EA 248 PLN
A12854.06 A12854.14
2,6-Dichlorotiofenol ≥97%
2,6-Dichlorotiofenol
Formuła: C₆H₄Cl₂S
Temp. Wrzenia: 101…103 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: 46…50 °C
Temp. Zapłonu: 112 °C (233 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004833
Numer CAS: 24966-39-0
Numer WE (dawny EINECS): 416-720-7