Drukuj
2,4,6-Trichlorofenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18469.0100 8.18469.1000
8.18469.0100EA 164 PLN
8.18469.0100 8.18469.1000
2,4,6-Trichlorofenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichlorofenol
Formuła: C₆H₃Cl₃O
Temp. Wrzenia: 244,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼66 °C
Gęstość: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002172
Numer CAS: 88-06-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-795-9
Jednostka: 2020
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09773
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.43 g/l (20 °C)
Melting Point 65 - 68 °C
Molar Mass 197.44 g/mol
Boiling Point 244 - 246 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.035 hPa (20 °C)
Flash Point 99 °C
Density 1.675 g/cm3 (25 °C)