2,4,6-Trichlorofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11681.0B
A11681.22
A11681.30
A11681.0BEA
899
PLN
A11681.0B
A11681.22
A11681.30
2,4,6-Trichlorofenol ≥98%
2,4,6-Trichlorofenol
Purity: 98%
CAS No.: 88-06-2
Molecular Formula: C6H3Cl3O
Formula Weight: 197.45
Flash Point: 99°(210°F)
Physical Form: Cryst solid
Density: 1.675
Appearance: White to pale brown
Odour: Phenol-like
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 776729
Merck Reference: 14,9644
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002172
Formuła:
C₆H₃Cl₃O Temp. Wrzenia: 245…246 °C Temp. topnienia: 63…68 °C Gęstość: 1,675 Temp. Zapłonu: 99 °C (210 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002172 Numer CAS: 88-06-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-795-9 Jednostka: 2020 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,9644 |