Drukuj
2,4,5-Trichlorofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
91332-250G-F 91332-50G-F
SIAL91332-250G-FEA 1120 PLN
SIAL91332-250G-F SIAL91332-50G-F
2,4,5-Trichlorofenol, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trichlorofenol
Formuła: C₆H₃Cl₃O
Temp. Wrzenia: 253 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 68 °C
Gęstość: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002170
Numer CAS: 95-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-467-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,09772