Drukuj
Adapter ze standardowym szlifem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
241142207 241142301 241142404 241142601 241142901 241144405 241142807 241143203 241143306 241143606 241144208 241144302
SCOT241142207EA 111 PLN
SCOT241142207 SCOT241142301 SCOT241142404 SCOT241142601 SCOT241142901 SCOT241144405 SCOT241142807 SCOT241143203 201-1704 SCOT241143606 SCOT241144208 SCOT241144302
Adapter ze standardowym szlifem, DURAN®
Adaptery i złącza Adaptery, stożkowe połaczenia szlifowane
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Adapters, reduction or expansion, with standard ground conical joints.
Certyfikaty: DIN 12257