Drukuj
Adapter, prosty, do destylacji próżniowej, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
241312106 241313402 241314604
SCOT241312106EA 270 PLN
SCOT241312106 SCOT241313402 SCOT241314604
Adapter, prosty, do destylacji próżniowej, DURAN®
Elementy do destylacji Łączniki destylacyjne
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Straight, with two standard ground joints and screw-on plastic hose connection.