Drukuj
Pojemniki transportowe i pojemniki do przechowywania
Dostawca: BURKLE
3414-0117 3414-0111 3414-0164 3414-0138 3414-0148 3414-0120 3414-0181 3414-0123
216-1723EA 162 PLN
216-1723 216-1724 BURK3414-0164 BURK3414-0138 BURK3414-0148 BURK3414-0120 BURK3414-0181 BURK3414-0123
Pojemniki transportowe i pojemniki do przechowywania
Pudełka Pudełka transportowe
PP, grey.
  • Temperature resistant from −40 to +90 °C
  • According to Euro standards
  • Lid and transport rollers available as accessory
  • Suitable for use with foodstuffs
Stable storage containers with external reinforcement ribs.