Drukuj
Butelki laboratoryjne, wąską szyja, z pierścieniem wlewężym i zakrętką
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07105022 07105028 07105037 07105049 07105058 07105070 07105073 07105082 07105088 07105091 07105094
LENZ07105022EA 714 PLN
LENZ07105022 LENZ07105028 LENZ07105037 LENZ07105049 LENZ07105058 LENZ07105070 LENZ07105073 LENZ07105082 LENZ07105088 LENZ07105091 LENZ07105094
Butelki laboratoryjne, wąską szyja, z pierścieniem wlewężym i zakrętką
Butelki i butle Butelki szklane
Butelki wykonane ze szkła borokrzemowego DURAN®, z gwintem DIN, niebieskie nakrętki PP i pierścienie wlewowe.
  • Stabilizowana podstawa.
  • Odporne na ścieranie.
  • Z podziałką i naklejką na podpis
Certyfikaty: ISO 4796