Drukuj
Pipety pasteura
Dostawca: KARTELL
334 88337/1
KART334EA 0 PLN
KART334 KART88337/1
Pipety pasteura
Pipety Pipety Pasteura
PE jednorazowe, sterylne lub niesterylne.
  • Jednorazowe pipety PE z bańką i skalą
  • Smukła końcówka gwarantuje precyzyjne przeniesienie próbki
  • Pipety niesterylne są dostępne w opakowaniach zbiorczych; sterylne są pakowane pojedynczo
Uwaga: *Kapilarne