3-Chlorofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13671.18
A13671.22
A13671.30
A13671.18EA
609
PLN
A13671.18
A13671.22
A13671.30
3-Chlorofenol 98%
3-Chlorofenol
Purity: 98+%
CAS No.: 108-43-0
Molecular Formula: C6H5ClO
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5660
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 214°
Beilstein Reference: 1634401
Merck Reference: 14,2154
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002256
Formuła:
C₆H₅ClO Temp. Wrzenia: 214 °C Temp. topnienia: 30…34 °C Gęstość: 1,245 Temp. Zapłonu: 120 °C (248 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002256 Numer CAS: 108-43-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-582-6 Jednostka: 2020 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,2154 |