Drukuj
3-Chlorofenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
109810250 109811000 109810050 109810010
ACRO109810250EA 180 PLN
ACRO109810250 ACRO109811000 ACRO109810050 ACRO109810010
3-Chlorofenol 99%
3-Chlorofenol
Formuła: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 214 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 33…35 °C
Gęstość: 1.218 g/cm³
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002256
Numer CAS: 108-43-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-582-6
Jednostka: 2020
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02173
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤1000 ppm