Drukuj
2-Chlorofenol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02253.0100 8.02253.0500 8.02253.2500 8.02253.9030
8.02253.0100EA 150 PLN
8.02253.0100 8.02253.0500 8.02253.2500 8.02253.9030
2-Chlorofenol do syntezy, Sigma-Aldrich®
2-Chlorofenol
Formuła: C₆H₅ClO
Temp. Wrzenia: 175 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9 °C
Gęstość: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002159
Numer CAS: 95-57-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-433-2
Jednostka: 2021
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,02173
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 28.5 g/l (20 °C)
Melting Point 7 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 174 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (50 °C)
Flash Point 63.9 °C
Refractive Index 1.5579 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 550 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials