Drukuj
2-Chlorofenol 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
180990050 180991000 180995000 180990100 180990025
ACRO180990050EA 178 PLN
ACRO180990050 ACRO180991000 ACRO180995000 ACRO180990100 ACRO180990025
2-Chlorofenol 98+%
2-Chlorofenol
Formuła: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 173…175 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 8 °C
Gęstość: 1.262 g/cm³
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002159
Numer CAS: 95-57-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-433-2
Jednostka: 2021
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,02173
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %