Drukuj
2,5-Dichlorofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
113580500 113582500 113580010
ACRO113580500EA 188 PLN
ACRO113580500 ACRO113582500 ACRO113580010
2,5-Dichlorofenol 98%
2,5-Dichlorofenol
Formuła: C₆H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: 211 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 54…58 °C
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002174
Numer CAS: 583-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-520-4
Jednostka: 2020
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystals of flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %
Uniformity coefficient ≤1.60
Moisture holding capacity 49.0 to 60.0 % (Cl)
Total volume capacity ≥1.20 eq/l (Cl)