Drukuj
Butelka z rozpylaczem
Dostawca: Kartell
215-4419EA 199 PLN
215-4419
Butelka z rozpylaczem
Butelki i butle Rozpylacze
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Suitable for foodstuff
Spray bottle atomiser with adjustment jet.