Drukuj
Zaciski do połączeń szklanych
Dostawca: KARTELL
31423 32932 31019 32429 33435 34540 31926
KART31423EA 326 PLN
KART31423 KART32932 KART31019 KART32429 KART33435 KART34540 KART31926
Zaciski do połączeń szklanych
Zaciski Zaciski do szlifów
Clamps made of POM, for safe connection of standard-finish glass conical joints.
  • Corrosion proof, do not scratch glass
  • Available in various colours according to dimension
  • Autoclavable