Drukuj
Adaptery do odbiorników destylacji, Bredt, wygięte
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05285104 05285101
271-2532EA 351 PLN
271-2532 271-2531
Adaptery do odbiorników destylacji, Bredt, wygięte
Elementy do destylacji Łączniki destylacyjne
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Bent adapters (105°), with two NS sockets, vacuum connection: GL 18.