Drukuj
Adaptery do odbiorników destylacji, wygięte, proste
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05285106 05285108
271-2533EA 280 PLN
271-2533 LENZ05285108
Adaptery do odbiorników destylacji, wygięte, proste
Elementy do destylacji Łączniki destylacyjne
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Straight adapters, with two NS sockets, vacuum connection: GL 18.