Drukuj
2,4-Dichlorofenol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03774.0100 8.03774.0500
8.03774.0100EA 130 PLN
8.03774.0100 8.03774.0500
2,4-Dichlorofenol do syntezy, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorofenol
Formuła: C₆H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: 210 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40…41 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002169
Numer CAS: 120-83-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-429-6
Jednostka: 2020
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,03098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 4.5 g/l (20 °C)
Melting Point 40 - 43 °C
Molar Mass 163 g/mol
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (50 °C)
Flash Point 114 °C