Drukuj
2,4-Dichlorofenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
147720050 147721000 147725000
ACRO147720050EA 112 PLN
ACRO147720050 ACRO147721000 ACRO147725000
2,4-Dichlorofenol 99%
2,4-Dichlorofenol
Formuła: C₆H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: 210 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 41…44 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002169
Numer CAS: 120-83-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-429-6
Jednostka: 2928
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 44 °C
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +9.0° to +11.0° (20 °C, 589 nm) (C=2 in methanol)