Drukuj
2,6-Dichlorofenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
113590010 113590250 113591000
ACRO113590010EA 2120 PLN
ACRO113590010 ACRO113590250 ACRO113591000
2,6-Dichlorofenol 99%
2,6-Dichlorofenol
Formuła: C₆H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: ∼219 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 65…68 °C
Gęstość: 1,653 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002176
Numer CAS: 87-65-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-761-3
Jednostka: 2020
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,03099
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 68 °C
GC ≥98.5 %