Drukuj
Kasetki histopatologiczne, Typ Mega
Dostawca: KARTELL
2925-03 2925-04 2925-06 2925-12 2925-13
KART2925-03EA 2140 PLN
KART2925-03 KART2925-04 KART2925-06 KART2925-12 KART2925-13
Kasetki histopatologiczne, Typ Mega
Kasety do osadzania Kasety do tkanek
Materiał: POM. Kasetki histopatologiczne Mega Typ do próbek o dużych rozmiarach. Wymiary: 28×40×13,6 mm.