3,4-Dichlorofenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12256.14
A12256.22
A12256.14EA
644
PLN
A12256.14
A12256.22
3,4-Dichlorofenol ≥99%
3,4-Dichlorofenol
Purity: 99%
CAS No.: 95-77-2
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Odour: Phenol-like
Melting Point: 64-68°
Boiling Point: 252-255°
Beilstein Reference: 1907693
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002258
Formuła:
C₆H₄Cl₂O Temp. Wrzenia: 252…255 °C Temp. topnienia: 64…68 °C Gęstość: 1,6 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002258 Numer CAS: 95-77-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-450-5 Jednostka: 2020 ADR: 6.1,III |