Drukuj
Kasetki histopatologiczne, UNI typ
Dostawca: KARTELL
2921-03 2921-04 2921-06 2921-12 2921-13 2921-10
631-9610EA 515 PLN
631-9610 631-9611 631-9613 631-9614 631-9615 KART2921-10
Kasetki histopatologiczne, UNI typ
Kasety do osadzania Kasety do tkanek
Kasetki histopatologiczne do inkluzji parafinowych. Uniwersalny typ, wyposażony w zawias na przykrywie zamykającej, który z łatwością można usunąć. Dostępny w pięciu kolorach. Wymiary: 28×40×6,8 mm.