Drukuj
Butelki, szeroka szyjka, z zakrętkami, Azlon®
Dostawca: SciLabware
BWP0060AP BWP0150AP BWP0250AP BWP0500AP BWP1000AP BWP2000AP
215-0551EA 97.9 PLN
215-0551 215-0553 215-0554 215-0556 215-0558 215-0561
Butelki, szeroka szyjka, z zakrętkami, Azlon®
Butelki i butle Butle plastikowe
PP, oranżowe, nieprzezroczyste, sztywne butelki z czarnymi zakrętkami z PP.
  • Szczelna konstrukcja bez wkładki
  • Gładkie kontury wewnętrzne dla efektywnego nalewania i łatwości czyszczenia
  • Wytrzymałe i bardzo trwałe w użyciu
  • Dobra ogólna odporność chemiczna, autoklawowalna w +121 ° C
Idealny do pobierania próbek i przechowywania materiałów światłoczułych. Szeroki otwór do szybkiego napełniania i dozowania proszków, past i płynów.
Uwaga: Podczas sterylizacji w autoklawie zawsze upewnij się, że nakrętki są całkowicie poluzowane lub usunięte, aby zapobiec przypadkowym implozjom.