Drukuj
Kolby Erlenmeyera, wąską szyja, z przegrodami
Dostawca: SciLabware
1134/08 1134/10 1134/12 1134/14
214-0242EA 626 PLN
214-0242 214-0243 214-0244 214-0245
Kolby Erlenmeyera, wąską szyja, z przegrodami
Kolby Kolby Erlenmeyera
Przegrodowe kolby Erlenmeyera, szkło borokrzemowe PYREX®, idealne do stosowania w przygotowywaniu kultur. Posiada cztery wcięcia przegród, aby zapewnić optymalne i spójne mieszanie z białym obszarem znakowania.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury