Drukuj
Miarowe cylindry do mieszania, MBL®
Dostawca: SciLabware
CRC306 CRC308 CRC312 CRC302 CRC304 CRC310 CRC314 CRC316
612-0021EA 254 PLN
612-0021 612-0022 612-3877 BIBBCRC302 BIBBCRC304 BIBBCRC310 BIBBCRC314 BIBBCRC316
Miarowe cylindry do mieszania, MBL®
Cylindry Cylindry miarowe
Borosilicate glass, class B.
  • Supplied with polyethylene stopper
  • Graduations in easy to read blue enamel
  • Robust hexagonal foot
Certyfikaty: DIN EN ISO 4788