Drukuj
Płytka mikrotitracyjna, 96-dołków
Dostawca: KARTELL
2620 2621 2622 2620/S 2621/S 2622/S
KART2620EA 449 PLN
KART2620 KART2621 KART2622 KART2620/S KART2621/S KART2622/S
Płytka mikrotitracyjna, 96-dołków
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
Multiple-well plates (96 sample wells) in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells.
  • Aseptic or sterile
  • Single-wrapped
Informacje do zamówienia: PS covers are sold separately.