Drukuj
Butelki LDPE z wąską szyją i nakrętką
Dostawca: BURKLE
0302-3000 0302-0250 0302-0500 0302-1000 0302-0200 0302-0100 0302-5000
BURK0302-3000EA 87.3 PLN
BURK0302-3000 BURK0302-0250 BURK0302-0500 BURK0302-1000 BURK0302-0200 BURK0302-0100 BURK0302-5000
Butelki LDPE z wąską szyją i nakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
LDPE, translucent.
  • Czapka absolutnie szczelna
  • Nadaje się do użycia z artykułami spożywczymi
  • Dobra odporność na chemikalia i temperaturę
Uniwersalne butelki do przechowywania, pakowania, laboratorium, pobierania próbek, pobierania próbek i transportu płynów.