2,3-Dichlorofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22943.14
B22943.22
B22943.36
B22943.14EA
194
PLN
B22943.14
B22943.22
B22943.36
2,3-Dichlorofenol ≥98%
2,3-Dichlorofenol
Purity: 98+%
CAS No.: 576-24-9
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Flash Point: 115°(239°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 206°
Beilstein Reference: 2043615
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002160
Formuła:
C₆H₄Cl₂O Temp. Wrzenia: 206 °C Temp. topnienia: 57…60 °C Gęstość: 1,4 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 115 °C (239 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002160 Numer CAS: 576-24-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-399-8 Jednostka: 2020 ADR: 6.1,III |