4-Chloroanizol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
1-Chloro-4-methoxybenzene
A11377.18
A11377.30
A11377.18EA
343
PLN
A11377.18
A11377.30
4-Chloroanizol ≥99%
4-Chloroanizol
Purity: 99%
CAS No.: 623-12-1
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5350
Melting Point: -18°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1858901
MDL No.: MFCD00000616
Formuła:
C₇H₇ClO Temp. Wrzenia: 198…200 °C Temp. topnienia: –18 °C Gęstość: 1,170 Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000616 Numer CAS: 623-12-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-772-2 |