Drukuj
4-Chloroanizol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-4-methoxybenzene
170151000 170150250
ACRO170151000EA 749 PLN
ACRO170151000 ACRO170150250
4-Chloroanizol 99%
4-Chloroanizol
Formuła: C₇H₇ClO
Temp. Wrzenia: 198…202 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –18 °C
Gęstość: 1,16 g/cm³
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000616
Numer CAS: 623-12-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-772-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +220° to +235° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)