Drukuj
3-Chloroanisole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A17327.18 A17327.30
A17327.18EA 482 PLN
A17327.18 A17327.30
3-Chloroanisole ≥98%
3-Chloroanisole
Formuła: C₇H₇ClO
Temp. Wrzenia: 192…194 °C
Gęstość: 1,168
Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000591
Numer CAS: 2845-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-642-7