Drukuj
2,4-Dichloroanizol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2,4-Dichloro-1-methoxybenzene
B20042.06 B20042.14 B20042.22
B20042.06EA 323 PLN
B20042.06 B20042.14 B20042.22
2,4-Dichloroanizol ≥99%
2,4-Dichloroanizol
Formuła: C₇H₆Cl₂O
MW: 177.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 125 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 24…27 °C
Gęstość: 1.288
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044772
Numer CAS: 553-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-051-5