1-chloro-2,4-dinitrobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13774.0E
A13774.22
A13774.36
A13774.0EEA
2630
PLN
A13774.0E
A13774.22
A13774.36
1-chloro-2,4-dinitrobenzen ≥98%
1-chloro-2,4-dinitrobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 97-00-7
Molecular Formula: C6H3ClN2O4
Formula Weight: 202.55
Flash Point: 186°(366°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 314-316°
Beilstein Reference: 613161
Merck Reference: 14,2136
UN No.: 3441
MDL No.: MFCD00007075
Formuła:
C₆H₃ClN₂O₄ MW: 202.55 g/mol Temp. Wrzenia: 314…316 °C Temp. topnienia: 48…52 °C Gęstość: 1.700 Temp. Zapłonu: 186 °C (366 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007075 Numer CAS: 97-00-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-551-4 Jednostka: 3441 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 13,02155 |