1,5-dichloro-2,4-dinitrobenzen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,3,-Dichloro-4,6-dinitrobenzene
L06652.06
L06652.14
L06652.06EA
383
PLN
L06652.06
L06652.14
1,5-dichloro-2,4-dinitrobenzen ≥97%
1,5-dichloro-2,4-dinitrobenzen
Purity: 97%
CAS No.: 3698-83-7
Molecular Formula: C6H2Cl2N2O4
Formula Weight: 237.00
Melting Point: 98-103°
Beilstein Reference: 1685438
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00024186
Formuła:
C₆H₂Cl₂N₂O₄ MW: 237 g/mol Temp. Wrzenia: 135…155 °C (0.5 mmHg) Temp. topnienia: 98…103 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024186 Numer CAS: 3698-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 223-027-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |