4-Chloro-3-nitrofenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L10108.06
L10108.14
L10108.06EA
335
PLN
L10108.06
L10108.14
4-Chloro-3-nitrofenol ≥99%
4-Chloro-3-nitrofenol
Purity: 99%
CAS No.: 610-78-6
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 124-129°
Beilstein Reference: 2094546
MDL No.: MFCD00043546
Formuła:
C₆H₄ClNO₃ MW: 173.56 g/mol Temp. topnienia: 124…129 °C Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043546 Numer CAS: 610-78-6 |