2-Chloro-4-nitrophenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Chloro-2-hydroxy-5-nitrobenzene
B21561.09
B21561.18
B21561.30
B21561.09EA
275
PLN
B21561.09
B21561.18
B21561.30
2-Chloro-4-nitrophenol ≥97%
2-Chloro-4-nitrophenol
Purity: 97%
CAS No.: 619-08-9
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 108-112°
Beilstein Reference: 2046372
MDL No.: MFCD00043910
Formuła:
C₆H₄ClNO₃ MW: 173.56 g/mol Temp. topnienia: 108…112 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043910 Numer CAS: 619-08-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-578-8 |