1-Chloro-4-nitrobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Chloronitrobenzen
A15396.30
A15396.0B
A15396.0I
A15396.30EA
268
PLN
A15396.30
A15396.0B
A15396.0I
1-Chloro-4-nitrobenzen ≥98%
1-Chloro-4-nitrobenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 100-00-5
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 82-86°
Boiling Point: 238-242°
Beilstein Reference: 508691
Merck Reference: 14,2151
UN No.: 1578
MDL No.: MFCD00007285
Formuła:
C₆H₄ClNO₂ MW: 157.56 g/mol Temp. Wrzenia: 238…242 °C Temp. topnienia: 82…86 °C Gęstość: 1.515 Temp. Zapłonu: 127 °C (260 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007285 Numer CAS: 100-00-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-809-6 Jednostka: 1578 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 13,02170 |