Drukuj
1-Chloro-4-nitrobenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
109630010 109630050 109631000
ACRO109630010EA 510 PLN
ACRO109630010 ACRO109630050 ACRO109631000
1-Chloro-4-nitrobenzen 99%
1-Chloro-4-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄ClNO₂
Temp. Wrzenia: 239 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 81…84 °C
Gęstość: 1,298 g/cm³
Temp. Zapłonu: 127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007285
Numer CAS: 100-00-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-809-6
Jednostka: 1578
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,02170
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dried substance)