1-Chloro-3-nitrobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 121-73-3
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Flash Point: 124°(255°F)
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 235-236°
Beilstein Reference: 1907947
Merck Reference: 14,2151
UN No.: 1578
MDL No.: MFCD00007202
Formuła:
C₆H₄ClNO₂ Temp. Wrzenia: 235…236 °C Temp. topnienia: 43…47 °C Gęstość: 1,34 Temp. Zapłonu: 124 °C (255 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007202 Numer CAS: 121-73-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-496-1 Jednostka: 1578 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,2151 |