1-Chloro-2-nitrobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 88-73-3
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Flash Point: 126°(258°F)
Melting Point: 31-34°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 509273
Merck Reference: 14,2151
UN No.: 1578
MDL No.: MFCD00007061
Formuła:
C₆H₄ClNO₂ Temp. Wrzenia: 245…246 °C Temp. topnienia: 31…34 °C Gęstość: 1,348 Temp. Zapłonu: 126 °C (258 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007061 Numer CAS: 88-73-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-854-9 Jednostka: 1578 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,2151 |