Drukuj
1-Chloro-2-nitrobenzen 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
109620010 109621000
ACRO109620010EA 369 PLN
ACRO109620010 ACRO109621000
1-Chloro-2-nitrobenzen 99+%
1-Chloro-2-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄ClNO₂
Temp. Wrzenia: 246 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 32…34 °C
Gęstość: 1,348 g/cm³
Temp. Zapłonu: 124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007061
Numer CAS: 88-73-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-854-9
Jednostka: 1578
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,02170
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 34 °C
GC ≥99.0 %